Drukuj
tris(perfluorobutylo)amina
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Perfluorotri-n-butylamine, Heptacosafluorotri-n-butylamine, Perfluorotributylamine, FC-43, Heptacosafluorotributylamine, PFTBA, Tris(nonafluorobutyl)amine
PC3312C-100G PC3312C-1KG PC3312C-250G
APOSPC3312C-100GEA 905 PLN
APOSPC3312C-100G APOSPC3312C-1KG APOSPC3312C-250G
tris(perfluorobutylo)amina
tris(perfluorobutylo)amina
(Fluorinert is a registered trademark of 3M)
Formuła: C₁₂F₂₇N
MW: 671.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 178 °C
Temp. topnienia: –52 °C
Gęstość: 1.88 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000436
Numer CAS: 311-89-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-223-1