Drukuj
Perfluoro-compound FC-40™
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3312-1KG PC3312-250G
APOSPC3312-1KGEA 3290 PLN
APOSPC3312-1KG APOSPC3312-250G
Perfluoro-compound FC-40™
Perfluoro-compound FC-40™
(Fluorinert is a registered trademark of 3M)
Formuła: C₂₁F₄₈N₂
Temp. Wrzenia: 155 °C
Temp. topnienia: –57 °C
Gęstość: 1,87 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01632188
Numer CAS: 51142-49-5