Drukuj
3,5-Bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropyl)iodobenzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2'-(5-Iodobenzene-1,3-diyl)bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol)
PC3311-5G PC3311-1G
APOSPC3311-5GEA 2030 PLN
APOSPC3311-5G APOSPC3311-1G
3,5-Bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropyl)iodobenzene 97%
3,5-Bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropyl)iodobenzene
Formuła: C₁₂H₅F₁₂IO₂
Temp. Wrzenia: 80…81 °C/0,1mmHg
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04038221
Numer CAS: 53173-72-1