Drukuj
Fluorek żelaza(II), bezwodny 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3300-25G PC3300-5G
APOSPC3300-25GEA 1680 PLN
APOSPC3300-25G APOSPC3300-5G
Fluorek żelaza(II), bezwodny 99%
Fluorek żelaza(II)
Formuła: F₂Fe
Temp. topnienia: >1000 °C
Gęstość: 4,09 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016093
Numer CAS: 7789-28-8
Jednostka: 3260
ADR: 8,II