Drukuj
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate, 3-(Trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-trifluoromethylpyrazole-4-carboxylate
PC3294-1G PC3294-25G PC3294-5G
APOSPC3294-1GEA 110 PLN
APOSPC3294-1G APOSPC3294-25G APOSPC3294-5G
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Formuła: C₇H₇F₃N₂O₂
Temp. topnienia: 142…148 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052083
Numer CAS: 155377-19-8