Drukuj
Fluorek żelaza(III), anhydrous 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Iron trifluoride, Ferric fluoride
PC3291-100G PC3291-50G
APOSPC3291-100GEA 1100 PLN
APOSPC3291-100G APOSPC3291-50G
Fluorek żelaza(III), anhydrous 99%
Fluorek żelaza(III)
Formuła: F₃Fe
MW: 112.84 g/mol
Temp. topnienia: 1030 °C
Gęstość: 3.52 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011012
Numer CAS: 7783-50-8
Numer WE (dawny EINECS): 232-002-4
Jednostka: 3260
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,04065