Drukuj
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3289G-25G PC3289G-5G
APOSPC3289G-25GEA 3470 PLN
APOSPC3289G-25G APOSPC3289G-5G
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonate 95%
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonate
Formuła: C₇H₆F₆O₂
MW: 236.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 127…128 °C
Gęstość: 1.3525 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 46 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041517
Numer CAS: 1513-60-6
Jednostka: 1993
ADR: 3 III