Drukuj
Ethyl trifluoropyruvate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 3,3,3-trifluoro-2-oxopropanoate, Ethyl 3,3,3-trifluoropyruvate
PC3288G-100G PC3288G-25G
APOSPC3288G-100GEA 327 PLN
APOSPC3288G-100G APOSPC3288G-25G
Ethyl trifluoropyruvate 98%
Ethyl trifluoropyruvate
Useful prochiral intermediate
Formuła: C₅H₅F₃O₃
Temp. Wrzenia: 95…98 °C
Gęstość: 1,283 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 31 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00114935
Numer CAS: 13081-18-0
Jednostka: 3272
ADR: 3,III