Drukuj
Ethyl-3-(trifluoromethyl)crotonate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3288C-25G PC3288C-5G
APOSPC3288C-25GEA 2000 PLN
APOSPC3288C-25G APOSPC3288C-5G
Ethyl-3-(trifluoromethyl)crotonate 97%
Formuła: C₇H₉F₃O₂
Temp. Wrzenia: 129…130 °C
Temp. Zapłonu: 32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040846
Numer CAS: 24490-03-7
Jednostka: 3272
ADR: 3,III