Drukuj
6-Chloro-5-fluoro-1H-benzimidazol-2-amine
Dostawca: Apollo Scientific
PC32852-1G PC32852-50MG PC32852-250MG PC32852-500MG
APOSPC32852-1GEA 3180 PLN
APOSPC32852-1G APOSPC32852-50MG APOSPC32852-250MG APOSPC32852-500MG
6-Chloro-5-fluoro-1H-benzimidazol-2-amine
6-Chloro-5-fluoro-1H-benzimidazol-2-amine
Formuła: C₇H₅ClFN₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18089180
Numer CAS: 142356-64-7