Drukuj
Ethyl trifluoromethanesulphonate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3284-25G PC3284-5G
APOSPC3284-25GEA 986 PLN
APOSPC3284-25G APOSPC3284-5G
Ethyl trifluoromethanesulphonate 98%
Ethyl trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₃H₅F₃O₃S
Temp. Wrzenia: 115…118 °C
Gęstość: 1,374 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 35 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000410
Numer CAS: 425-75-2
Numer WE (dawny EINECS): 207-037-3
Jednostka: 2920
ADR: 8+3,II