Drukuj
Poli(chlorotrifluoroetylen) 800
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC32827-100G PC32827-25G
APOSPC32827-100GEA 479 PLN
APOSPC32827-100G APOSPC32827-25G
Poli(chlorotrifluoroetylen) 800
Poli(chlorotrifluoroetylen) 800
Inert gear box oil
Formuła: (C₂ClF₃)n
MW: 800 g/mol
Gęstość: 1.95 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 9002-83-9