Drukuj
Poli(chlorotrifluoroetylen) 800
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC32820-100G PC32820-25G
APOSPC32820-100GEA 981 PLN
APOSPC32820-100G APOSPC32820-25G
Poli(chlorotrifluoroetylen) 800
Poli(chlorotrifluoroetylen) 800
Inert, non-flammable lubricant for low temperature applications
Formuła: (C₂ClF₃)n
MW: 800 g/mol
Temp. Wrzenia: 132 °C
Temp. topnienia: < –130 °C
Gęstość: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 9002-83-9