Drukuj
Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl (E)-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate
PC3282-100G PC3282-25G
APOSPC3282-100GEA 1570 PLN
APOSPC3282-100G APOSPC3282-25G
Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate 98%
Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate
Formuła: C₆H₇F₃O₂
Temp. Wrzenia: 113…115 °C
Gęstość: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 25 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009903
Numer CAS: 25597-16-4
Jednostka: 3272
ADR: 3,III