Drukuj
2-Bromo-3',5'-bis(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-2-bromoethanone, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC3276-25G PC3276-5G
APOSPC3276-25GEA 1020 PLN
APOSPC3276-25G APOSPC3276-5G
2-Bromo-3',5'-bis(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2-Bromo-3',5'-bis(trifluoromethyl)acetophenone
Formuła: C₁₀H₅BrF₆O
Temp. topnienia: 48…50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00792434
Numer CAS: 131805-94-2
Jednostka: 3261
ADR: 8,III