Drukuj
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC32755-1G PC32755-5G
APOSPC32755-1GEA 1740 PLN
APOSPC32755-1G APOSPC32755-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formuła: C₈H₇F₄NO
MW: 209.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16652498
Numer CAS: 1240257-11-7
Jednostka: 2735
ADR: 8 II