Drukuj
Ishikawa's reagent 25% in acetonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Diethylamino)-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane, Hexafluoropropene diethylamine, N,N-Diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine
PC32753-100G PC32753-25G PC32753-500G
APOSPC32753-100GEA 545 PLN
APOSPC32753-100G APOSPC32753-25G APOSPC32753-500G
Ishikawa's reagent 25% in acetonitrile
Ishikawa's reagent
Formuła: C₇H₁₁F₆N
MW: 223.16 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00054683
Numer CAS: 309-88-6
Jednostka: 2924
ADR: 3+8 II