Drukuj
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC32740-5G PC32740-1G PC32740-25G
APOSPC32740-5GEA 139 PLN
APOSPC32740-5G APOSPC32740-1G APOSPC32740-25G
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene 97%
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene
Formuła: C₆H₂Br₂F₂
Temp. Wrzenia: 93…94 °C/50mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09835192
Numer CAS: 156682-52-9