Drukuj
3-Fluoro-4-iodobenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC32733-25G PC32733-5G PC32733-100G
APOSPC32733-25GEA 421 PLN
APOSPC32733-25G APOSPC32733-5G APOSPC32733-100G
3-Fluoro-4-iodobenzoic acid 98%
3-Fluoro-4-iodobenzoic acid
Formuła: C₇H₄FIO₂
MW: 266.0100 g/mol
Temp. topnienia: 229…230 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07774250
Numer CAS: 825-98-9