Drukuj
2,2,2,2'-Tetrafluoroacetophenone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC32719-1G PC32719-250MG PC32719-5G
APOSPC32719-1GEA 319 PLN
APOSPC32719-1G APOSPC32719-250MG APOSPC32719-5G
2,2,2,2'-Tetrafluoroacetophenone 95%
2,2,2,2'-Tetrafluoroacetophenone
Formuła: C₈H₄F₄O
Temp. Wrzenia: 60…62 °C/22mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040099
Numer CAS: 124004-75-7
Jednostka: 3265
ADR: 8,III