Drukuj
Izotiocyjanian 4-fluorofenylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Fluoro-4-isothiocyanatobenzene
PC32704-10G PC32704-25G PC32704-5G
APOSPC32704-10GEA 276 PLN
APOSPC32704-10G APOSPC32704-25G APOSPC32704-5G
Izotiocyjanian 4-fluorofenylu 98%
Izotiocyjanian 4-fluorofenylu
Formuła: C₇H₄FNS
MW: 153.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 228 °C
Temp. topnienia: 24…28 °C
Gęstość: 1.25 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 89 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004809
Numer CAS: 1544-68-9
Numer WE (dawny EINECS): 216-280-4
Jednostka: 1759
ADR: 8 II