Drukuj
Ethyl trifluoroacetate 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3270-100G PC3270-1KG PC3270-500G
APOSPC3270-100GEA 110 PLN
APOSPC3270-100G APOSPC3270-1KG APOSPC3270-500G
Ethyl trifluoroacetate 99%
Ethyl trifluoroacetate
Formuła: C₄H₅F₃O₂
Temp. Wrzenia: 60…62 °C
Temp. topnienia: –78 °C
Gęstość: 1,194 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –1 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000419
Numer CAS: 383-63-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-851-6
Jednostka: 2924
ADR: 3+8,III