Drukuj
2,4-Difluorothiobenzamide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC32594-5G PC32594-250MG PC32594-100MG
APOSPC32594-5GEA 1310 PLN
APOSPC32594-5G APOSPC32594-250MG APOSPC32594-100MG
2,4-Difluorothiobenzamide 95%
2,4-Difluorothiobenzamide
Formuła: C₇H₅F₂NS
Temp. topnienia: 128…132 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085011
Numer CAS: 175276-92-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III