Drukuj
Ethyl-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazole-5-carboxylate
PC3256-25G PC3256-5G PC3256-100G
APOSPC3256-25GEA 145 PLN
APOSPC3256-25G APOSPC3256-5G APOSPC3256-100G
Ethyl-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formuła: C₁₄H₁₂F₃NO₂S
Temp. topnienia: 85…86 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00068104
Numer CAS: 175277-03-9