Drukuj
Ethyl perfluorononanoate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3253-25G PC3253-100G
APOSPC3253-25GEA 911 PLN
APOSPC3253-25G APOSPC3253-100G
Ethyl perfluorononanoate 97%
Ethyl perfluorononanoate
Formuła: C₁₁H₅F₁₇O₂
Temp. Wrzenia: 84…85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039245
Numer CAS: 30377-52-7
Numer WE (dawny EINECS): 250-159-7