Drukuj
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3252-1G PC3252-5G PC3252-10G
APOSPC3252-1GEA 0 PLN
APOSPC3252-1G APOSPC3252-5G APOSPC3252-10G
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formuła: C₇H₅F₂NO₂
Temp. Wrzenia: 95…97 °C/12mmHg
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00190144
Numer CAS: 1544-85-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III