Drukuj
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3249-1G PC3249-5G
APOSPC3249-1GEA 981 PLN
APOSPC3249-1G APOSPC3249-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₃F₅O₂
Temp. topnienia: 119…122 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236256
Numer CAS: 237424-17-8