Drukuj
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 4-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate
PC3247-1G PC3247-250MG PC3247-5G
APOSPC3247-1GEA 291 PLN
APOSPC3247-1G APOSPC3247-250MG APOSPC3247-5G
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate 97%
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate
Formuła: C₁₃H₁₀F₃NO₄
MW: 301.2200 g/mol
Temp. topnienia: 297…305 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00219847
Numer CAS: 175203-85-7