Drukuj
Ethyl 2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3246-250MG PC3246-1G PC3246-5G
APOSPC3246-250MGEA 385 PLN
APOSPC3246-250MG APOSPC3246-1G APOSPC3246-5G
Ethyl 2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formuła: C₈H₈F₃NO₂S
MW: 239.22 g/mol
Temp. topnienia: 34…37 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00153150
Numer CAS: 117724-62-6