Drukuj
Ethyl 2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 4,4,4-Trifluoro-2-methyl-3-oxobutyrate
PC3245D-25G PC3245D-5G PC3245D-100G
APOSPC3245D-25GEA 580 PLN
APOSPC3245D-25G APOSPC3245D-5G APOSPC3245D-100G
Ethyl 2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 97%
Ethyl-2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Formuła: C₇H₉F₃O₃
MW: 198.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 144…146 °C
Gęstość: 1.258 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00190635
Numer CAS: 344-00-3
Jednostka: 1993
ADR: 3 III