Drukuj
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4,4,4-Trifluoro-3-hydroxybutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate
PC3244-25G PC3244-100G
APOSPC3244-25GEA 458 PLN
APOSPC3244-25G APOSPC3244-100G
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate 97%
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate
Formuła: C₆H₉F₃O₃
Temp. Wrzenia: 90…91 °C/50mmHg
Temp. topnienia: 23 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040842
Numer CAS: 372-30-5