Drukuj
3-Amino-2-methylbenzotrifluoride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
PC3243-100G PC3243-25G PC3243-5G PC3243-500G
APOSPC3243-100GEA 406 PLN
APOSPC3243-100G APOSPC3243-25G APOSPC3243-5G APOSPC3243-500G
3-Amino-2-methylbenzotrifluoride 98%
3-Amino-2-methylbenzotrifluoride
Formuła: C₈H₈F₃N
MW: 175.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 62…64 °C/4mmHg
Temp. topnienia: 37…42 °C
Gęstość: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153216
Numer CAS: 54396-44-0
Numer WE (dawny EINECS): 259-145-5