Drukuj
Ethyl heptafluorobutyrate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate, Ethyl perfluorobutyrate
PC3240-25G PC3240-10G PC3240-5G PC3240-100G
APOSPC3240-25GEA 400 PLN
APOSPC3240-25G APOSPC3240-10G APOSPC3240-5G APOSPC3240-100G
Ethyl heptafluorobutyrate 98%
Ethyl heptafluorobutyrate
Formuła: C₆H₅F₇O₂
Temp. Wrzenia: 95…98 °C
Gęstość: 1,396 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 14 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000434
Numer CAS: 356-27-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-602-1
Jednostka: 3272
ADR: 3,II