Drukuj
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC32398-25G PC32398-5G
APOSPC32398-25GEA 783 PLN
APOSPC32398-25G APOSPC32398-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₃BrF₃N
Temp. Wrzenia: 84…85 °C/14mmHg
Temp. topnienia: –21 to –20 °C
Gęstość: 1,827 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153085
Numer CAS: 175205-81-9