Drukuj
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylamine
PC32387-1G PC32387-5G PC32387-10G
APOSPC32387-1GEA 124 PLN
APOSPC32387-1G APOSPC32387-5G APOSPC32387-10G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline 95%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Formuła: C₇H₅ClF₃NO
MW: 211.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 82 °C/15mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153102
Numer CAS: 175205-77-3
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III