Drukuj
3-Fluoro-4-nitropyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3238-5G PC3238-1G PC3238-250MG
APOSPC3238-5GEA 2290 PLN
APOSPC3238-5G APOSPC3238-1G APOSPC3238-250MG
3-Fluoro-4-nitropyridine 95%
3-Fluoro-4-nitropyridine
Formuła: C₅H₃FN₂O₂
Temp. Wrzenia: 62…64 °C/5mmHg
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04112517
Numer CAS: 13505-01-6
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III