Drukuj
4-Fluorobenzoesan etylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3230-100G PC3230-1KG PC3230-500G
APOSPC3230-100GEA 110 PLN
APOSPC3230-100G APOSPC3230-1KG APOSPC3230-500G
4-Fluorobenzoesan etylu 98%
4-Fluorobenzoesan etylu
Formuła: C₉H₉FO₂
Temp. Wrzenia: 209…210 °C
Temp. topnienia: 25…27 °C
Gęstość: 1,146 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000351
Numer CAS: 451-46-7
Numer WE (dawny EINECS): 207-194-8