Drukuj
2-Fluorophenyl isothiocyanate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC32287-25G PC32287-5G
APOSPC32287-25GEA 1240 PLN
APOSPC32287-25G APOSPC32287-5G
2-Fluorophenyl isothiocyanate 97%
2-Fluorophenyl isothiocyanate
Formuła: C₇H₄FNS
Temp. Wrzenia: 103…104 °C/12mmHg
Temp. topnienia: 24…26 °C
Gęstość: 1,248 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004800
Numer CAS: 38985-64-7
Numer WE (dawny EINECS): 254-237-1
Jednostka: 2922
ADR: 8+6.1,II