Drukuj
2-Bromo-5-fluorophenyl isothiocyanate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC32286-1G PC32286-5G
APOSPC32286-1GEA 247 PLN
APOSPC32286-1G APOSPC32286-5G
2-Bromo-5-fluorophenyl isothiocyanate
2-Bromo-5-fluorophenyl isothiocyanate
Formuła: C₇H₃BrFNS
MW: 232.08 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00276607
Numer CAS: 1027513-65-0
Jednostka: 1760
ADR: 8 III