Drukuj
3-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: α,α,α-Trifluoro-m-tolyl isothiocyanate
PC32284-5G PC32284-25G
APOSPC32284-5GEA 290 PLN
APOSPC32284-5G APOSPC32284-25G
3-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 98%
3-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Formuła: C₈H₄F₃NS
Temp. Wrzenia: 206…208 °C
Gęstość: 1,335 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004806
Numer CAS: 1840-19-3
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III