Drukuj
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3215-100G PC3215-25G PC3215-5G
APOSPC3215-100GEA 574 PLN
APOSPC3215-100G APOSPC3215-25G APOSPC3215-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formuła: C₇H₅BrF₃NO
MW: 256.02 g/mol
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00190127
Numer CAS: 191602-54-7
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III