Drukuj
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,5-Dimethyl-1-(2-fluoro-5-nitrophenyl)-1H-pyrrole
PC32129-1G PC32129-5G
APOSPC32129-1GEA 431 PLN
APOSPC32129-1G APOSPC32129-5G
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Formuła: C₁₂H₁₁FN₂O₂
Temp. topnienia: 56…58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02180649
Numer CAS: 465514-85-6