Drukuj
1-(5-Amino-2-fluorophenyl)ethanone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5'-Amino-2'-fluoroacetophenone
PC32127-1G PC32127-5G PC32127-10G PC32127-25G
APOSPC32127-1GEA 284 PLN
APOSPC32127-1G APOSPC32127-5G APOSPC32127-10G APOSPC32127-25G
1-(5-Amino-2-fluorophenyl)ethanone 95%
1-(5-Amino-2-fluorophenyl)ethanone
Formuła: C₈H₈FNO
Temp. topnienia: 68…77 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02090052
Numer CAS: 67500-19-0