Drukuj
1-Etylo-4-fluorobenzen 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Fluoro-4-ethylbenzene, (4-Fluorophenyl)ethane, 4-Ethylfluorobenzene
PC3208-1G PC3208-25G PC3208-5G
APOSPC3208-1GEA 327 PLN
APOSPC3208-1G APOSPC3208-25G APOSPC3208-5G
1-Etylo-4-fluorobenzen 97%
1-Etylo-4-fluorobenzen
Formuła: C₈H₉F
Temp. Wrzenia: 139 °C
Gęstość: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039218
Numer CAS: 459-47-2
Jednostka: 1993
ADR: 3,III