Drukuj
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Amino-5-bromo-α,α,α-trifluorotoluene, 5-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 3-Amino-5-bromobenzotrifluoride
PC3204-100G PC3204-25G PC3204-5G
APOSPC3204-100GEA 495 PLN
APOSPC3204-100G APOSPC3204-25G APOSPC3204-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₇H₅BrF₃N
Temp. Wrzenia: 220…223 °C
Gęstość: 1,697 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236205
Numer CAS: 54962-75-3
Numer WE (dawny EINECS): 259-412-6