Drukuj
(2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC3202-1G PC3202-5G
APOSPC3202-1GEA 174 PLN
APOSPC3202-1G APOSPC3202-5G
(2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formuła: (C₆H₃(CF₃)₂)OCH₂COOH
MW: 272.15 g/mol
Temp. topnienia: 87.5…87.9 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042492
Numer CAS: 177952-39-5