Drukuj
Ethyl-2,4-difluorobenzoate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3201E-25G PC3201E-100G
APOSPC3201E-25GEA 116 PLN
APOSPC3201E-25G APOSPC3201E-100G
Ethyl-2,4-difluorobenzoate 97%
Ethyl-2,4-difluorobenzoate
Formuła: C₉H₈F₂O₂
Temp. Wrzenia: 65…67 °C/15mmHg
Gęstość: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153149
Numer CAS: 108928-00-3