Drukuj
Difluorooctan etylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Difluoroacetic ethyl ester
PC3200-100G PC3200-25G PC3200-500G
APOSPC3200-100GEA 218 PLN
APOSPC3200-100G APOSPC3200-25G APOSPC3200-500G
Difluorooctan etylu 98%
Difluorooctan etylu
Formuła: C₄H₆F₂O₂
MW: 124.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 98…99 °C
Gęstość: 1.18 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 23.9 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013578
Numer CAS: 454-31-9
Numer WE (dawny EINECS): 207-223-4
Jednostka: 2924
ADR: 3+8 III