Drukuj
1-Chloro-4,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-4,5-difluoronitrobenzene
PC3191-1G PC3191-25G PC3191-5G
APOSPC3191-1GEA 110 PLN
APOSPC3191-1G APOSPC3191-25G APOSPC3191-5G
1-Chloro-4,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
1-Chloro-4,5-difluoro-2-nitrobenzene
Formuła: C₆H₂ClF₂NO₂
MW: 193.5354 g/mol
Temp. Wrzenia: 118 °C/31mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04973764
Numer CAS: 771-76-6