Drukuj
3-Chloro-2,4-difluoro-1-nitrobenzen 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC31739-1G PC31739-5G PC31739-10G
APOSPC31739-1GEA 110 PLN
APOSPC31739-1G APOSPC31739-5G APOSPC31739-10G
3-Chloro-2,4-difluoro-1-nitrobenzen 97%
3-Chloro-2,4-difluoro-1-nitrobenzen
Formuła: C₆H₂ClF₂NO₂
Temp. topnienia: 45…49 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042201
Numer CAS: 3847-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 411-980-8
Jednostka: 1759
ADR: 8,III